Learn More
2,6-Dichloronicotinic acid, 97%
Codice prodotto. 11324386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324386 5 g 5g
11314386 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20002.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38496-18-3
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.995
Numero MDL MFCD00075583
InChI Key AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
IUPAC Name 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloronicotinic acid
Punto di fusione 146°C to 151°C
Quantità 5 g
Beilstein 136114
Peso formulazione 192
Percent Purity 97%