Learn More
2,6-Dichloronicotinic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10781895 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781895 25 g Bottiglia in vetro 25g
10218623 1 g Bottiglia in vetro 1g
10571334 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10781895 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396610250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Add to basket
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38496-18-3
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 192
Numero MDL MFCD00075583
InChI Key AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
IUPAC Name 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichloronicotinic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147°C to 150°C
Colore White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 192
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dichloronicotinic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.