Learn More
2,6-Dichlorophenethyl alcohol, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 350760010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 30595-79-0 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10028831
  • 27.83€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
30595-79-0
191.05
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
2734100
OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
C8H8Cl2O
MFCD00800674
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanol
Specifica
2, 6-Dichlorophenethyl alcohol
Glass bottle
59°C to 65°C
96%
95.0
95% min. (GC)
MFCD00800674
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanol
2734100
Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Authentic
White to Yellow
1g
30595-79-0
100.0
C8H8Cl2O
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
191.05
191.06
96%
Videos
SDS Documenti
Certificati