Learn More
2,6-Dichlorophenol, 99%
Codice prodotto. 11457037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457037 500 g 500g
11437037 25 g 25g
11447037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14411.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-65-0
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002176
InChI Key HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC Name 2,6-dichlorophenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenol
Punto di fusione 65°C to 68°C
Punti di ebollizione 218°C to 220°C
Odore Phenol-like
Quantità 500 g
Numero UN UN2020
Beilstein 1447806
Indice di Merck 14,3073
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%