Learn More
2,6-Dichlorophenol, 99%
Codice prodotto. 10192470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10192470 100 g Bottiglia in vetro 100g
10040880 25 g Bottiglia in vetro 25g
10539240 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10192470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113591000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-65-0
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00002176
InChI Key HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
IUPAC Name 2,6-dichlorophenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 68.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 218.0°C to 220.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 190
Indice di Merck 15, 3083
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in petroleum ether,benzene,diethyl ether,and ethanol
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.