Learn More
2,6-Dichlorophenol, Mikromol™
Codice prodotto. 17923666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923666 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3572.040100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,6-Dichlorophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenol
CAS 87-65-0
Nomi componenti o analita 2,6-Dichlorophenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H4 Cl2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name 2,6-dichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 163
Quantità 100 mg
Peso formulazione 161.9639 g/mol