Learn More
2,6-Dichlorophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Formula molecolare | C6 H4 Cl2 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC Name | 2,6-dichlorophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 163 |
| Peso formulazione | 161.9639 |