Learn More
2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30350309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30350309 500 mg -
30351090 1 g 1g
30366845 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30350309 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC177310500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 956-48-9
Formula molecolare C12H7Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 268.1
Sinonimo 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-(4-hydroxyphenyl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Peso formulazione 266.9854