Learn More
2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade) |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H |
| Peso formulazione | 266.9854 |