Learn More
2,6-Dichlorophenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11338425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11338425 1 g 1g
11348425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10421.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39920-37-1
Formula molecolare C7H3Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 188.007
Numero MDL MFCD00002003
InChI Key HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 604537
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 101°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2250
Beilstein 608323
Peso formulazione 188.01
Percent Purity 98%