Learn More
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate, 98+%
Codice prodotto. 11333306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11333306 5 g 5g
11323306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11333306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12672.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6590-95-0
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Numero MDL MFCD00041056
InChI Key SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 123239
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 42°C to 44°C
Punti di ebollizione 122°C to 124°C (8 mmHg)
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 639061
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 204.08
Percent Purity ≥98%