Learn More
(2,6-Dichlorophenyl)methanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2,6-Dichlorophenyl)methanamine |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2 |
| Peso formulazione | 174.9956 |