Learn More
2,6-Dichlorophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11499287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11499287 25 g 25g
11424060 5 g 5g
11409297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21354.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6575-24-2 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6575-24-2
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.034
Numero MDL MFCD00004320
InChI Key SFAILOOQFZNOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorophenylacetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl acetic acid, 2,6-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro benzeneacetic acid, 2,6-dichlorophenylaceticacid, unii-k8g025cx8w, 2,6-dichlorobenzeneaceticacid, 2cl
PubChem CID 81058
IUPAC Name 2-(2,6-dichlorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Punto di fusione 158°C to 161°C
Quantità 25 g
Beilstein 1952744
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichlorophenylacetic acid