Learn More
2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30385453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385453 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385453 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD435655250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester
CAS 54551-83-6
Formula molecolare C9 H8 Cl2 O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,6-Dichloro-benzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl (2,6-Dichlorophenyl)acetate
InChI Formula InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)5-6-7(10)3-2-4-8(6)11/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Molecular Weight (g/mol) 219.06
Peso formulazione 217.9901