Learn More
2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30380969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380969 2.5 g 2.50g
30386167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30380969 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4356552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester
CAS 54551-83-6
Formula molecolare C9 H8 Cl2 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2,6-Dichloro-benzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl (2,6-Dichlorophenyl)acetate
InChI Formula InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)5-6-7(10)3-2-4-8(6)11/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Molecular Weight (g/mol) 219.06
Peso formulazione 217.9901