Learn More
2,6-Dichlorophenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30005264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30005264 100 g 100g
30007507 25 g 25g
30005988 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005264 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD436305100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6575-24-2
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.04
Sinonimo 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Peso formulazione 203.9745