Learn More
2,6-Dichlorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11408867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408867 25 g 25g
11418867 100 g 100g
11428867 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19983.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3215-64-3
Formula molecolare C8H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 186.035
Numero MDL MFCD00001901
InChI Key AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 76678
IUPAC Name 2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Punto di fusione 74°C to 77°C
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1910482
Peso formulazione 186.04
Percent Purity 98%