Learn More
2,6-Dichlorophenylacetonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichlorophenylacetonitrile |
| CAS | 3215-64-3 |
| Formula molecolare | C8H5Cl2N |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2 |
| SMILES | ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N |
| IUPAC Name | 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.04 |
| Peso formulazione | 184.98 |