Learn More
2,6-Dichlorophenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10383032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10383032 500 mg Glass Bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10383032 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359115000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
CAS 73852-17-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 153°C to 154°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Numero MDL MFCD00064869
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
InChI Key CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
IUPAC Name (2,6-dichlorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.81
PubChem CID 2734332
Peso formulazione 190.82
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.