Learn More
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503754 10 g Amber Glass Bottle 10g
10411854 1 g Amber Glass Bottle 1g
10113164 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10503754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB08663EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50709-36-9
Formula molecolare C6H7Cl3N2
Molecular Weight (g/mol) 213.486
InChI Key CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
IUPAC Name (2,6-dichlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3NHNH2·HCl
Quantità 10 g
Peso formulazione 213.49
Percent Purity 97%