Learn More
2,6-Dichlorophenylthiourea, TRC
Codice prodotto. 30380483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380483 10 g -
30384819 5 g 5g
30370553 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD65046010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6590-91-6
Formula molecolare C7 H6 Cl2 N2 S
Molecular Weight (g/mol) 221.11
Sinonimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
IUPAC Name (2,6-dichlorophenyl)thiourea
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Peso formulazione 219.9629