Learn More
2,6-Dichloropurine, 97%
Codice prodotto. 11469197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469197 5 g 5g
11414060 250 mg 250mg
11459197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21289.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5451-40-1
Formula molecolare C5H2Cl2N4
Molecular Weight (g/mol) 189.00
Numero MDL MFCD00077725
InChI Key RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC Name 2,6-dichloro-7H-purine
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloropurine
Punto di fusione ∼184°C to 186°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 9354
Peso formulazione 189.01
Percent Purity 97%