Learn More
2,6-Dichloropurine, Mikromol™
Descrizione
2,6-Dichloropurine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloropurine |
| CAS | 5451-40-1 |
| Nomi componenti o analita | 2,6-Dichloropurine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H2 Cl2 N4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2,6-Dichloropurine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC Name | 2,6-dichloro-9H-purine |
| Vedi altri risultati |