Learn More
2,6-Dichloropurine, TRC
Codice prodotto. 30387962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387962 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD435760500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Formula molecolare C5 H2 Cl2 N4
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,6-Dichloropurine
InChI Formula InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMILES Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC Name 2,6-dichloro-9H-purine
Molecular Weight (g/mol) 189
Peso formulazione 187.9657