Learn More
2,6-Dichloropyrazine, TRC
Codice prodotto. 30384621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384621 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384621 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD435825100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Formula molecolare C4 H2 Cl2 N2
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1cncc(Cl)n1
IUPAC Name 2,6-dichloropyrazine
Molecular Weight (g/mol) 148.98
Peso formulazione 147.9595