Learn More
2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30369094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43583325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Formula molecolare C6 H3 Cl2 N O2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
IUPAC Name 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 192
Peso formulazione 190.9541