Learn More
2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 38496-18-3 |
| Formula molecolare | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC Name | 2,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 192 |
| Peso formulazione | 190.9541 |