Learn More
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, TRC
Codice prodotto. 30007527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007527 25 g 25g
30007657 5 g 5g
18060530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007527 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43605525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-38-2
Formula molecolare C6 H2 Cl3 N O
Molecular Weight (g/mol) 210.45
Sinonimo 2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-Dichloro-4-N-chloroquinonimine, 2,6-Dichloro-4-chloroimino-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone N-Chloroimine, 2,6-Dichlorobenzoquinone Chloroimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone-4-chloroimine, 2,6-Dichloroquinone Chlorimide, 2,6-Dichloroquinone Chloroimide, 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, 2,6-Dichloroquinonechloroimine, Gibbs' Reagent, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimine, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinonimine, N,2,6-Trichlorobenzoquinone Imine, NSC 6293;
IUPAC Name 2,6-dichloro-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES ClN=C1C=C(Cl)C(=O)C(=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Peso formulazione 208.9202