Learn More
2,6-Dichlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11475263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475263 5 g 5g
11485263 25 g 25g
11495263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12854.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24966-39-0
Formula molecolare C6H3Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 178.05
Numero MDL MFCD00004833
InChI Key JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzenethiol
SMILES [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorothiophenol
Punto di fusione 46°C to 50°C
Punti di ebollizione 101°C to 103°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C (233°F)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Beilstein 2082400
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 179.07
Percent Purity 97%