Learn More
2,6-Dichlorotoluene, 99%
Codice prodotto. 11435927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435927 500 g 500g
11415927 25 g 25g
11425927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24463.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-69-4
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.025
Numero MDL MFCD00000576
InChI Key DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dichlorotoluene
Punto di fusione 2°C
Densità 1.254
Punti di ebollizione 196°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 500 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1907194
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 99%