Learn More
2,6-Dichlorotoluene, 99+%
Codice prodotto. 10590371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10590371 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10142380 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10541184 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10590371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-69-4
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.03
Numero MDL MFCD00000576
InChI Key DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Dichlorotoluene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 196°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3Cl2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.552
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 296
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dichlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.