Learn More
2,6-Diethylaniline, 98%
Codice prodotto. 10694832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694832 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10317680 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165222500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 579-66-8 | C10H15N | 149.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 579-66-8
Formula molecolare C10H15N
Molecular Weight (g/mol) 149.24
Numero MDL MFCD00007753
InChI Key FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
PubChem CID 11369
ChEBI CHEBI:27880
IUPAC Name 2,6-diethylaniline
SMILES CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Diethylaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 3°C to 4°C
Colore Brown-Red to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 243°C
Punto d'infiammabilità 123°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2C6H3NH2
Indice di rifrazione 1.5446 to 1.5466
Quantità 250 mL
Beilstein 12,164
Gravità specifica 0.9
Peso formulazione 149.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diethylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diethylaniline