Learn More
2,6-Diethylaniline-d15, CDN
Codice prodotto. 30323948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323948 0.5 g 0.50g
30322357 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323948 Fornitore CDN N. del fornitore CDND30230.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diethylaniline-D15
CAS 285132-89-0
Formula molecolare C10 D15 N
Quantità 0.5 g
Sinonimo Benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-di(ethyl-d5)- (9 CI), 2,6-Di(ethyl-d5)benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-Diethylaniline-d15, 2,6-Diethylaniline-D15, 2,6-Diethylbenzenamine-d15
InChI Formula InChI=1 S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7 H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])c1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name N,N,3,4,5-pentadeuterio-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 164.3252
Peso formulazione 164.2146 g/mol
Percent Purity 97 atom % D, min 98% Chemical Purity