Learn More
2,6-Diethylphenyl isocyanate, 98+%
Codice prodotto. 11387716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387716 25 g 25g
11367716 1 g 1g
11377716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387716 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11339.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20458-99-5
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.23
Numero MDL MFCD00019912
InChI Key AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
PubChem CID 5153183
IUPAC Name 1,3-diethyl-2-isocyanatobenzene
SMILES CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Densità 1.014
Punti di ebollizione 114°C to 115°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 25 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2641462
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 175.23
Percent Purity ≥98%