Learn More
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde, 95%
Codice prodotto. 15494947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494947 250 mg 250mg
15484947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32250.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 152434-88-3 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152434-88-3
Formula molecolare C7H4F2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.104
Numero MDL MFCD08275284
InChI Key NHGSYGIEJAONJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 594111
IUPAC Name 2,6-difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)F)C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 110°C to 114°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2,6-difluoro-3-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-hydroxy, acmc-1c55f, 2,4-difluoro-3-formylphenol, #, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy, 2,6-bis fluoranyl-3-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy-9ci
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 95%