Learn More
2,6-Difluoro-3-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11382559
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Product Code. 11382559
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26656.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,6-Difluoro-3-methylaniline is used as a solvent is convenient as the pyridine can serve both as the solvent and the catalyst in the transformation.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144851-63-8
Formula molecolare C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Numero MDL MFCD06660182
InChI Key ZMNJSSZHDRBGNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-difluoro-m-toluidine, 3-amino-2,4-difluorotoluene, 2,6-difluoro-3-methylphenylamine
PubChem CID 15017536
IUPAC Name 2,6-difluoro-3-methylaniline
SMILES CC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6-Difluoro-3-methylaniline
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 97%