Learn More
2,6-Difluoro-3-methylanisole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392689 1 g 1g
11302699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26722.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261763-33-1
Formula molecolare C8H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 158.15
Numero MDL MFCD01631341
InChI Key ZOVHZEAOMNTVFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluoro-3-methylanisole, acmc-20alqf, pubchem7145, 1,3-bis fluoranyl-2-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 2774135
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
SMILES COC1=C(F)C=CC(C)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluoro-3-methylanisole
Punti di ebollizione 53°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.15
Percent Purity 97%