Learn More
2,6-Difluoro-3-methylphenol, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11491077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491077 5 g 5g
11481077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491077 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24082.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261763-46-6
Formula molecolare C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
Numero MDL MFCD01631340
InChI Key YKCLAAQQWYPEDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluoro-3-methyl-phenol, 2,6-difluoro-m-cresol, acmc-209gp3, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci
PubChem CID 2774152
IUPAC Name 2,6-difluoro-3-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(F)C(O)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluoro-3-methylphenol
Punti di ebollizione 182°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 144.12
Percent Purity ≥97%