Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Difluoro-N,N-di-n-propylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59018.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15445188
  • 522.00€ / 1g
Spedizione stimata: 24-06-2021
Identificatori chimici
1421263-93-5
241.282
IUMPPMIJZVBJQU-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-N,N-dipropylbenzamide
C13H17F2NO
MFCD22683038
78840711
CCCN(CCC)C(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Specifica
2,6-Difluoro-N,N-di-n-propylbenzamide
1421263-93-5
MFCD22683038
CCCN(CCC)C(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
241.282
241.28
1g
C13H17F2NO
IUMPPMIJZVBJQU-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-N,N-dipropylbenzamide
78840711
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati