Learn More
2',6'-Difluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10071694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071694 5 g Bottiglia in vetro 5g
10716305 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071694 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Identificatori chimici
CAS 13670-99-0
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.13
Numero MDL MFCD00000328
InChI Key VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
IUPAC Name 1-(2,6-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 6'-Difluoroacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3COCH3
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.19
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid