Learn More
2,6-Difluorobenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11466230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466230 1 g 1g
11476230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11466230 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H27128.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60230-37-7
Formula molecolare C6H5F2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.17
Numero MDL MFCD00729101
InChI Key RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,6-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,6-difluoro, fbt, 2,6-difluorophenylsulphonylamide, pubchem11779, acmc-209vki, d05dfj, ksc495s1r, 2,6-difluoro-benzenesulfonamide
PubChem CID 446274
ChEBI CHEBI:42429
IUPAC Name 2,6-difluorobenzenesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorobenzenesulfonamide
Punto di fusione 188°C to 192°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.17
Percent Purity 97%