Learn More
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11490134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490134 1 g 1g
11400144 5 g 5g
11410144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490134 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13595.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60230-36-6 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60230-36-6
Formula molecolare C6H3ClF2O2S
Molecular Weight (g/mol) 212.595
Numero MDL MFCD00085004
InChI Key QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzenesulfonylchloride, 2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzene sulfonyl chloride, 2,6-difluorophenyl chlorosulfone, pubchem1957, acmc-209mil, ksc352q0t
PubChem CID 2734271
IUPAC Name 2,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densità 1.568
Punti di ebollizione 127°C to 130°C (6.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 212.6
Percent Purity 97%