Learn More
2,6-Difluorobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30373873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373873 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4460405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Formula molecolare C7H3F2N
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1cccc(F)c1C#N
IUPAC Name 2,6-difluorobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 139.1
Peso formulazione 139.0234