Learn More
2,6-Difluoronitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10460894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10460894 5 g 5g
10683975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10460894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397340050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19064-24-5
Formula molecolare C6H3F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 159.09
Numero MDL MFCD00192035
InChI Key SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Difluoronitrobenzene
Densità 1.5030g/mL
Punti di ebollizione 91.0°C to 92.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3NO2
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.503
Peso formulazione 159.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Difluoronitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.