Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10175700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175700 1 g Bottiglia in vetro 1g
10289263 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10175700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Chemische Identifikatoren
CAS 65295-69-4
Formula molecolare C7H3F2NO
Molecular Weight (g/mol) 155.104
Numero MDL MFCD00001998
InChI Key YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.0°C to 25.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3NCO
Indice di rifrazione 1.4945 to 1.4965
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.