Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10289263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10289263 5 g Bottiglia in vetro 5g
10175700 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10289263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Chemical Identifiers
CAS 65295-69-4
Formula molecolare C7H3F2NO
Molecular Weight (g/mol) 155.104
Numero MDL MFCD00001998
InChI Key YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3NCO
Indice di rifrazione 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 155.1
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid