Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11313686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313686 5 g 5g
11303686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65295-69-4
Formula molecolare C7H3F2NO
Molecular Weight (g/mol) 155.104
Numero MDL MFCD00001998
InChI Key YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Punto di fusione 22°C to 25°C
Punti di ebollizione 60°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.4928
Quantità 5 g
Numero UN UN2930
Beilstein 7115873
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 155.11
Percent Purity 97%