Learn More
2,6-Difluorophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11494050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494050 25 g 25g
11419216 1 g 1g
11429216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494050 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18063.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85068-28-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85068-28-6
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00010001
InChI Key FUGDCKXBUZFEON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorophenylacetic acid, 2-2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluoro-benzene acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorophenylaceticacid, pubchem8397, acmc-209xw7, rarechem al bo 0249
PubChem CID 123585
IUPAC Name 2-(2,6-difluorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorophenylacetic acid
Punto di fusione 99°C to 102°C
Quantità 25 g
Beilstein 3650109
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 98%