Learn More
2,6-Difluorotoluene, 98%
Codice prodotto. 11456067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456067 25 g 25g
11436067 1 g 1g
11446067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11456067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25076.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443-84-5
Formula molecolare C7H6F2
Molecular Weight (g/mol) 128.122
Numero MDL MFCD00043898
InChI Key MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
PubChem CID 581493
IUPAC Name 1,3-difluoro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Difluorotoluene
Densità 1.13
Punti di ebollizione 112°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.4528
Quantità 25 g
Numero UN UN2388
Beilstein 1932656
Peso formulazione 128.12
Percent Purity 98%