Learn More
2',6'-Dihydroxyacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11477576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477576 100 g 100g
11457576 5 g 5g
11467576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14627.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 699-83-2
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00002270
InChI Key YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
PubChem CID 69687
IUPAC Name 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Punto di fusione 156°C to 159°C
Quantità 100 g
Beilstein 1366061
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥98%